Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥1000 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1000 units/μg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
N-terminal GST-tagged 86 kDa protein containing amino acids 592-end
Application
Phosphodiesterase 3B has been used in a study to evaluate the evidence for biological effects of metformin in operable breast cancer. Phosphodiesterase 3B has also been used in a study to investigate the role of intracellular and intercellular communication in perfusion distribution of erythrocyte-derived ATP.
Physical form
Buffered aqueous solution containing Tris-HCl (pH 8.0), NaCl, KCl, Tween-20, DTT, and glycerol
Other Notes
One unit will convert 1.0 picomole of 3′,5′-cAMP to 5′-AMP per minute at pH 7.4 at 37 °C.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description recombinant, expressed in Sf9 cells | description recombinant, expressed in Sf9 cells | description lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein |
| specific activity ≥1000 units/μg protein | specific activity ≥2,000 unit/μg protein | specific activity ≥5.0 units/mg protein |
| form buffered aqueous solution | form solution | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?