Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.26
EC Number:
239-226-1
MDL number:
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Storage temp.:
−20°C
3950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5-Ethyl-2′-deoxyuridine,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)
InChI key
XACKNLSZYYIACO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Ethyl-2′-deoxyuridine (EUdR) is used as a 5-fluorouracil (FU) modulator. EtdUrd may be used to enhance the therapeutic index of 5-FU by reducing the catabolism, prolonging the plasma and intratumoral concentrations of 5-FU, and offering protection to normal organs by increasing the endogenous uridine levels.
5-Ethyl-2′-deoxyuridine is an analog of pyrimidine, uridine. It is an effective antiviral agent and inhibits cell division in leukemic tumor cells. 5-Ethyl-2′-deoxyuridine interacts with 2′-deoxycytidine phosphate (dCTP) biosynthesis pathway to elicit antiproliferative effects.
Other Notes
Homolog of thymidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?