Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2230,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.04-2.5 ng/mL
mol wt
monomer calculated mol wt 85.3 kDa, 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing)
packaging
pkg of 200 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ephb2(13844)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder |
| Gene Information mouse ... Ephb2(13844) | Gene Information mouse ... Efnb2(13642) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source mouse |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?