Przejdź do
E9502
EPPS
≥99.5% (titration)
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4150,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-198-8
Beilstein/REAXYS Number:
3957385
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
pH
7.3-8.7
useful pH range
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa 
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Application
EPPS has been used:
  • to verify the effect of pH variation on the proteolytic activity of the posterior midgut (PMG) contents and anterior midgut (AMG) tissue homogenate
  • to prepare a destaining buffer to destain intensely stained gel pieces
  • to prepare digestion buffer for in-gel enzymatic digestion
  • to reconstitute the digested peptides for the processing of brain-derived extracellular vesicle (EV) proteins and 16-plex isobaric tandem mass tag (TMT) peptide labeling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E0276E1894
EPPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
E9502
EPPS
EPPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
E0276
EPPS
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
E1894
EPPS
description
≥99.5% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
7.3-8.7
pH
7.3-8.7
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPPS
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)