Przejdź do
EDFS
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt
powder
Synonim(y):
EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
865,00 zł
735,25 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12N2NaFeO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-802-2
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32150312
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
suitable for SM 5210
form
powder
composition
Iron, 13.7-18.7% ICP , Sodium, 5.6-7.9% ICP
reaction suitability
reagent type: chelator
concentration
≥67.5% (EDTA titration)
pH
4.5
mp
80 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors. Iron-EDTA enhances damage due to reactive oxygen species, such as depletion of reduced glutathione, formation of methemoglobin, and lipid peroxidation.
Legal Information
Komplexon is a trademark of CU Chemie Uetikon AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6760PHR1645359610
description
powder
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, crystalline
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
pH
4.5
pH
-
pH
-
pH
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
80 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?