Przejdź do
EL1
Endura-Luers
Stopcocks for vacuum manifold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Sigma offers Endura-Luer stopcocks to be used in conjunction with the VM20 Vacuum Manifold. As an alternative to plugs, they create maximum efficiency when purifying multiple preps. Endura-Luers resist chemical erosion, cracking, and breaking.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57098Z244023CAD6176
description
Stopcocks for vacuum manifold
description
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
description
positions, 5
description
FLL to MLL (plated brass)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Of what material is this product made? Polypropylene? Is there any PTFE or PFAS? Is it suitable for use in PFAS testing?
    1 answer
    1. These Kynar stopcocks are not recommended for PFAS testing.