Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160701
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for (peptide mapping)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Low-Artifact Digestion Buffer (EMS0011) jest zoptymalizowany do trawienia białek terapeutycznych i przeciwciał przed mapowaniem peptydów za pomocą LC-UV-MS. Bufor został zaprojektowany w celu zminimalizowania artefaktowego utleniania metioniny i deamidacji asparaginy podczas przygotowywania próbki, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej redukcji, alkilacji i trawienia proteolitycznego.
Endogenna deamidacja i utlenianie aminokwasów białkowych może być związane z wieloma chorobami, obrotem białek, rozwojem i starzeniem się. Wprowadzenie tych modyfikacji może często wpływać na aktywność biologiczną, okres półtrwania i immunogenność.
Obecne procesy trawienia białek często wprowadzają znaczną ilość artefaktowej deamidacji i utleniania, co uniemożliwia pomiar poziomów endogennych.
Bufor do trawienia o niskiej zawartości artefaktów umożliwia trawienie białek w czasie krótszym niż 6 godzin przy zminimalizowanych artefaktowych modyfikacjach, takich jak deamidacja i utlenianie. Ilość utleniania i deamidacji wprowadzona podczas dalszego przetwarzania przeciwciał i białek bioterapeutycznych może być dokładnie określona. Najczęściej deamidowanym aminokwasem jest Asn, zwłaszcza gdy występują po nim małe aminokwasy, takie jak Gly. Najczęściej utlenianymi aminokwasami są Met, Cys i do pewnego stopnia Trp i His.
Endogenna deamidacja i utlenianie aminokwasów białkowych może być związane z wieloma chorobami, obrotem białek, rozwojem i starzeniem się. Wprowadzenie tych modyfikacji może często wpływać na aktywność biologiczną, okres półtrwania i immunogenność.
Obecne procesy trawienia białek często wprowadzają znaczną ilość artefaktowej deamidacji i utleniania, co uniemożliwia pomiar poziomów endogennych.
Bufor do trawienia o niskiej zawartości artefaktów umożliwia trawienie białek w czasie krótszym niż 6 godzin przy zminimalizowanych artefaktowych modyfikacjach, takich jak deamidacja i utlenianie. Ilość utleniania i deamidacji wprowadzona podczas dalszego przetwarzania przeciwciał i białek bioterapeutycznych może być dokładnie określona. Najczęściej deamidowanym aminokwasem jest Asn, zwłaszcza gdy występują po nim małe aminokwasy, takie jak Gly. Najczęściej utlenianymi aminokwasami są Met, Cys i do pewnego stopnia Trp i His.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Minimizes artifactual deamidation and oxidation during trypsin digestion prior to peptide mapping | description - | description BioUltra, >0.044 M Na2HPO4, >0.022 M NaH2PO4 | description - |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| suitability suitable for (peptide mapping) | suitability - | suitability - | suitability - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?