Przejdź do
EP1330
Sigma-Aldrich® CVS10 replacement platinum wire
L × diam. 50 cm × 0.2 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
L × diam.
50 cm × 0.2 mm
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP1422Z706086
description
L × diam. 50 cm × 0.2 mm
description
L × diam. 100 cm × 0.2 mm
description
gap width 0.2 cm
L × diam.
50 cm × 0.2 mm
L × diam.
100 cm × 0.2 mm
L × diam.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)