Przejdź do
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.81
UNSPSC Code:
40161701
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
5452000010, Eppendorf® 5452000010, Eppendorf®
Parameter:
12100 × g, 13400 rpm
Feature:
CE compliant, to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, incl. standard rotor
5140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
230 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant, to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, incl. standard rotor
manufacturer/tradename
5452000010, Eppendorf® 5452000010, Eppendorf®
parameter
12100 × g, 13400 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
Other Notes
If a Swiss plug is required please order additional Swiss powercord seperately EP0013614639
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP5453000015EP5452000060EP5453000060
description
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
description
Includes ′′Black Line′′ aluminium rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, Schuko plug
description
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
description
incl. Black Line rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
manufacturer/tradename
5452000010, Eppendorf® 5452000010
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5453000015
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5452000060
manufacturer/tradename
Eppendorf®, 5453000060, Eppendorf® 5453000060
feature
CE compliant, incl. standard rotor, to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
feature
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, CE compliant
feature
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, incl. standard rotor, CE compliant
feature
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes, incl. Black Line rotor, CE compliant
parameter
12100 × g, 13400 rpm
parameter
14500 rpm, 14100 × g
parameter
12100 × g, 13400 rpm
parameter
14100 × g, 14500 rpm
AC/DC input
230 V AC, Schuko plug
AC/DC input
-
AC/DC input
230 V AC, UK plug
AC/DC input
-
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
Eppendorf MiniSpin G benchtop centrifuge
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)