Przejdź do
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5452720008
Compatibility:
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Feature:
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes, for 5453 plus
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes, for 5453 plus
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5452720008
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP5452727007EP5452702000EP5427712003
description
for 5453 plus
description
incl. rotor lid
description
not aerosol-tight, for MiniSpin, stainless steel
description
incl. rotor lid, coated
compatibility
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
compatibility
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
compatibility
for use with MniSpin, for use with MiniSpin Plus
compatibility
for use with centrifuge models 5340/5430R
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5452720008
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5452727007
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5452702000 (EU)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427712003
feature
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes, for 5453 plus
feature
incl. rotor lid, to hold 2 x PCR strips
feature
not aerosol-tight
feature
incl. rotor lid, coated, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
PCR: suitable, centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)