Przejdź do
EP5804753003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL, pack of 2 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 100 mL rectangular bucket
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5804753003
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804753003
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
General description
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP5804755006EP5804761006EP5804718003
description
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL, pack of 2 ea
description
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
description
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
description
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon, pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804753003
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804755006
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804761006
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804718003
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
feature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL
feature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon
feature
holds 50 mL Falcon tubes
feature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)