Przejdź do
EP5804781007
Eppendorf® Wymienny zacisk adaptera
for 100 ml bucket adapters
Synonim(y):
Eppendorf 5804781007, accessory, adaptor, appendage, attachment, connecter, converting device, coupler, coupling, fitting
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
40,70 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41121815
40,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 100 ml bucket adapters
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804781007
General description
Wymienny zacisk adaptera Eppendorf do adapterów wiader 100 ml.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP4099001009EP4099003001EP5910706006
description
for 100 ml bucket adapters
description
light center, H (8.5 mm)
description
light center, H (15 mm)
description
for use with for 400 mL bottle, for S-4x400 rotor, set of 2 pieces
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804781007
manufacturer/tradename
4099001009, Eppendorf®
manufacturer/tradename
Eppendorf®, 4099003001
manufacturer/tradename
Eppendorf®, Eppendorf® 5910706006
feature
for 100 ml bucket adapters
feature
light center
feature
light center
feature
-
packaging
pkg of 2 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
set of 2 pieces
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)