Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 915,00 zł |
Informacje o tej pozycji
915,00 zł
feature
For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019
packaging
pack of 5
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820767006 (Global)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 5 | description for Eppendorf® S-24-11-AT rotor lid, pack of 5 | description for Eppendorf® for S-4-104 rotor lid, for 750 mL round buckets, pack of 5 | description for Eppendorf® A-2-DWP-AT rotor aerosol-tight caps, pack of 2 |
| packaging pack of 5 | packaging pack of 5 | packaging pack of 5 | packaging pack of 2 |
| feature For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019 | feature for Eppendorf® S-24-11-AT rotor lid | feature for Rotors S-4-104, S-4×750, S-4×1000, Round cups 750 mL/1000 mL | feature - |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5820767006 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409719009 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5820749008 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5820705000 (Global) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zapasowe uszczelnienie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?