Przejdź do
EPACE-5000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Excella E25/E25R, for 5 L Erlenmeyer flasks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103816
eCl@ss:
32035290
Produkt EPACE-5000S nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 5 L Erlenmeyer flasks, for Excella E25/E25R
manufacturer/tradename
Eppendorf® ACE-5000S (Global)
W × H
222 mm × 145 mm
compatibility
Eppendorf Shakers to hold flasks securely
General description
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)