Przejdź do
EPM1190-9005
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 2 L Thompson flasks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103816
eCl@ss:
32035290
Produkt EPM1190-9005 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 2 L Thompson flasks, for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
manufacturer/tradename
Eppendorf® M1190-9005 (Global)
W × H
168 mm × 112 mm
compatibility
Eppendorf Shakers to hold flasks securely
General description
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)