Przejdź do
EPTTR-211
Stojak na probówki Eppendorf®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® TTR-211, Eppendorf®
Produkt EPTTR-211 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Eppendorf® TTR-211, Eppendorf®
Application
Nadaje się do laboratoriów akademickich, badawczych lub przemysłowych
Features and Benefits
  • Bezpiecznie utrzymuje i porządkuje probówki w pozycji pochylonej
  • Wykonany z trwałego materiału zapewniającego długotrwałą niezawodność
  • Ukośna konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do probówek, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych, takich jak hodowla, uprawa lub przechowywanie próbek
  • Konstrukcja optymalizuje wykorzystanie przestrzeni na blacie, zapewniając jednocześnie stabilność probówek.
  • Ergonomiczna konstrukcja sprzyja wydajnej obsłudze i manipulacji podczas eksperymentów
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)