Przejdź do
EPTTR-221
Eppendorf® Microplate Rack
for single layer of five plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® TTR-221 (Global)
Feature:
Holds 5 x plates
Produkt EPTTR-221 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 5 x plates
manufacturer/tradename
Eppendorf® TTR-221 (Global)
General description
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Microplate Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)