Przejdź do
ET0100
E-Toxate™ Kit
sufficient for 50 assays
Synonim(y):
Endotoxin detection kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate™ Kit made from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is developed for the detection and semi-quantitation of endotoxins.
Application
E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used for endotoxin detection:
  • in chitosan and collagen solutions
  • in C-reactive protein (CRP) samples
  • in the ethanolic plant extracts from Tinospora cordifolia
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ET0200E80292107
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 20 assays
description
for endotoxin quantitation
description
endotoxin, free
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
-
usage
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Kit
WGK
WGK 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)