Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócusage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate™ Kit prepared from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is suitable for the detection and quantification of endotoxins for research purposes.
Application
The E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used to determine the endotoxins:
- from Tabebuia chrysantha and Tabebuia rosea plant methanolic extracts
- from human pentameric C-reactive protein (pCRP)
- in the Diptheria toxin preparations
Features and Benefits
- Highly sensitive to endotoxins
- Simple and rapid detection
- Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 20 assays | description sufficient for 50 assays | description for endotoxin quantitation | description endotoxin, free |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - |
| usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 50 assays | usage - | usage - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE™ Kit
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?