Przejdź do
F0193
Fetal Bovine Serum
Uruguayan or Brazilian origin, sterile, suitable for cell culture
Synonim(y):
FBS, FCS, sera, serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Sterility:
sterile
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Produkt F0193 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
haemoglobin < 30 mg/100mL, <30 mL endotoxin
pH
6-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS is used in a broad range of cell culture applications.
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of aerobic and anaerobic bacteria, fungi, yeast and Mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 µm membrane under aseptic conditions
Legal Information
PRODUCT AVAILABLE ONLY FOR CHINA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Bovine Serum
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)