Przejdź do
F0267
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H65N7O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCC)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Potent chemoattractant for human neutrophils.
Radioiodinated molecule has full biological activity.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)