Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
529,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1NC(=O)Nc2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C11H11ClN4O2/c1-16-6-9(17)14-10(16)15-11(18)13-8-4-2-3-7(12)5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17,18)
InChI key
DWPQODZAOSWNHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ≥98% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenobam
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?