Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
lyophilized powder
usage
mg sufficient for ~4,000 assays
composition
Protein, 20-40% modified Warburg-Christian
technique(s)
ligand binding assay: suitable, surface plasmon resonance (SPR): suitable
capacity
1.5-6.0 μg/mg, protein binding capacity (folic acid)(25 °C at pH 7.5.)
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation), purified powder | description powder | description 5% in water |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| technique(s) ligand binding assay: suitable, surface plasmon resonance (SPR): suitable | technique(s) activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable, activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| form lyophilized powder | form purified powder | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, 20-40% modified Warburg-Christian | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?