Przejdź do
F0522
Monoklonalny anty-CD3-FITC
clone UCHT-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CD3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
UCHT-1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
5
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
UCHT-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
General description
Cząsteczka CD3e, ε (CD3E) jest polipeptydem kodowanym przez gen CD3E u ludzi. Znajduje się on na chromosomie 11. Domena cytoplazmatyczna CD3ε receptora komórek T wiąże się z wewnętrznym płatkiem błony plazmatycznej (PM) i jest dostępna podczas wczesnych etapów aktywacji komórek T. Jest ona specyficzna dla limfocytów T i występuje w komórkach Purkinjego móżdżku, a także w komórkach okładzinowych żołądka u ludzi i innych gatunków. Cytoplazmatyczną ekspresję cyCD3 można zaobserwować tylko we wczesnej fazie różnicowania komórek NK.
The CD3 complex (16/20/29/22/25-28 kDa) consists of 5 polypeptide chains associated with each other and with the T cell receptor.
Immunogen
human thymocytes followed by Sezary T cells.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-CD3-FITC produkowane u myszy jest odpowiednie do cytometrii przepływowej (w rozcieńczeniu 10 μl przy użyciu 1 × 106 komórek). Zostało również użyte do testu ADCC.
Biochem/physiol Actions
Recognizes the CD3 complex. The epitope recognized by clone no. UCHT-1 is expressed on the ε-chain of the CD3 antigen/T cell receptor complex. 3rd Workshop: code no. 126, 208 and 471
4th Workshop: paper no. T3.2
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Preparation Note
Przygotowany przez sprzężenie z izomerem I izotiocyjanianu fluoresceiny (FITC). Ten zielony barwnik jest efektywnie wzbudzany przy 495 nm i emitowany przy 525 nm.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4702150SAB4700048SAB4702133
description
clone UCHT-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
description
clone MEM-57, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
species reactivity
human
species reactivity
(Non-human primates), ( Human)
species reactivity
human
species reactivity
( Human), (Non-human primates)
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
human ... CD3E(916)
clone
UCHT-1, monoclonal
clone
UCHT1, monoclonal
clone
MEM-57, monoclonal
clone
SK7, monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-CD3-FITC
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)