Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4670,00 zł |
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2610,00 zł
Nazwa produktu
Fibronectin rat plasma, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 0.5 mg, pkg of 1 mg, pkg of 2 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C, clear, colorless (some particles)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Fn1(25661)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C.
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture | description liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source rat plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?