Przejdź do
F0644
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Synonim(y):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1980,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 12 ea
Feature:
without cap
1980,50 zł
Cena katalogowa2330,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 12 ea
H
13.5 cm
base diam.
8.8 cm
working volume
250 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0894F0769F0152
description
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
description
volume 2,000 mL
description
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
description
flask capacity 250 mL, Beaded neck
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
glass flask, borosilicate glass , beaded neck neck
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
transparent polycarbonate , beaded neck transparent polycarbonate flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap, cap: no, graduations 25 mL
working volume
250 mL
working volume
-
working volume
1,000 mL
working volume
-
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 1, pack of 1 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
case of 4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)