Przejdź do
F0778
Felbamate
NMDA glutamate receptor antagonist
Synonim(y):
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
656,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-001-4
MDL number:
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Felbamate,
Quality Segment
solubility
alcohol: soluble
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant agent that is an allosteric antagonist at the NR2B subunit of the NMDA glutamate receptor; also has γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor agonist properties.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Felbamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)