Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Produkt F0804 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Fetal Bovine Serum, Research Grade has been used as a supplement:
- of endothelial cell medium (ECMed) for culturing human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) to resuspend human adipose tissue-derived stromal cells (ASC)
- in the tissue culture medium 199 (TCM199) for in vitro oocyte maturation
- in minimum essential medium (MEM) Earle′s medium for culturing Madin-Darby canine kidney (MDCK) II cells
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?