Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- testowany na obecność bakterii, wirusów, mykoplazmy, endotoksyny i hemoglobiny
- potrójnie filtrowany za pomocą membrany 0,1 mikrona w warunkach aseptycznych
- pożywki wzrostowej dla makrofagów okołonaczyniowych (PVM/M) cyt.
- syntetyczny płyn jajowodowy (SOF) cytat
- minimalna niezbędna pożywka Eagle'a (EMEM) cytat
- podłoże neurobazalne cytat
- Podłoże Hyclone McCoys 5 A cytat
- Podłoże Hanksa
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
- Testowany na obecność bakterii, wirusów i mykoplazmy
- Potrójnie filtrowany za pomocą membrany 0,1 mikrona w warunkach aseptycznych
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description USA origin, suitable for cell culture | description USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture | description non-USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered, γ-irradiated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin |
| composition Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL | composition hemoglobin, ≤20 mg/dL | composition hemoglobin, ≤20 mg/dL | composition hemoglobin, ≤25 mg/dL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płodowa surowica bydlęca
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?