Przejdź do
F100
Fluspirilene
Synonim(y):
8-[4,4-bis(p-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazino[4.5]decan-4-one, R 6218
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-418-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
InChI key
QOYHHIBFXOOADH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Fluspirilene has been used as a neuroleptic drug to study its effects on human ether-a-go-go related gene (HERG).
Fluspirilene has been used to study its cytotoxicity effect on malignant glioma.
Biochem/physiol Actions
Fluspirilene has a potential to inhibit the activity of cyclin-dependent kinase 2 (CDK2). It is an effective anti-cancer agent used for treating human hepatocellular carcinoma.
Fluspirilene is a dopamine receptor antagonist. It also acts as a calcium channel blocker. Fluspirilene is an antipsychotic agent and exhibits neuoleptic properties. It exhibits therapeutic effects against glioblastoma and Schizophrenia.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000375EHU112341A2093
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
targeting human RPS17P2
description
meets USP testing specifications
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
lyophilized powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)