Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:256
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate FITC conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:256 | technique(s) direct ELISA: 1:5,000-1:15,000 using IgG, IgA, IgM | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM | technique(s) direct ELISA: 1:3,000 using IgG, IgA, IgM, western blot: 1:50 dilution |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| form buffered aqueous solution | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?