Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H37N3O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?