Przejdź do
F1514
Fmoc-L-glutamine(DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
Quality Segment
particle size
200-400 mesh
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCC(=O)N
Application
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Other Notes
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Legal Information
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)