Merck
F2134
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Tyr
≥90% (HPLC)
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H42N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Pozwól nam pomóc
Próba
≥90% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)