Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
HV-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F5(2153)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HV-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone HX-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone HVII-1, purified from hybridoma cell culture | description aqueous glycerol solution, ≥25 units/mg protein |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - |
| clone HV-1, monoclonal | clone HX-1, monoclonal | clone HVII-1, monoclonal | clone - |
| Gene Information human ... F5(2153) | Gene Information human ... F10(2159) | Gene Information human ... F7(2155) | Gene Information human ... F5(2153) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG1 | isotype - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?