Przejdź do
F2733
Fibronektyna-FITC
FITC-labeled human plasma fibronectin, Suitable for cell culture
Synonim(y):
Fibronektyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
dilution
(invadopodia invasion assay: suitable)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fibronektyna jest oczyszczana z ludzkiego osocza (nr kat. F0895). Białko jest zmodyfikowane tak, aby zawierało kowalencyjnie związany 5-izotiocyjanian fluoresceiny (nr kat. F7250).
Fibronektyna, znana również jako globulina nierozpuszczalna w zimnie, jest dużą glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej, która jest kodowana przez gen FN1. Ulega ona ekspresji w osoczu i na powierzchni komórek. Fibronektyna jest wszechobecnym i niezbędnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i odgrywa istotną rolę podczas naprawy tkanek. Fibronektyna działa zarówno jako regulator procesów komórkowych, jak i ważne białko rusztowania w celu utrzymania i kierowania organizacją tkanek i składem ECM. Fibronektyna odgrywa ważną rolę w adhezji i rozprzestrzenianiu się komórek oraz wpływa na szlaki migracji komórek zarówno in vivo, jak i w hodowli.
Proteolityczna degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) jest krytycznym etapem podczas inwazji komórek i transmigracji tkanek, która jest wymagana w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Struktury komórkowe, które pośredniczą w adhezji, degradacji i inwazji komórek do ECM to inwadopodia transformowanych i nowotworowych komórek oraz podosomy osteoklastów, makrofagów, prawidłowych komórek monocytarnych, śródbłonka i mięśni gładkich. Zdolność do degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) jest cechą charakterystyczną guzów inwazyjnych i uważa się, że jest niezbędna do przemieszczania się komórek nowotworowych przez bariery tkankowe.
Test inwazji invadopodia jest metodą, która okazała się najbardziej informatywna dla wskazania regionów komórki, które inicjują inwazję, polegającą na umieszczeniu komórek na powierzchni hodowli pokrytej cienką warstwą fluorescencyjnie znakowanej macierzy i wizualizacji regionów, w których komórka zdegradowała macierz, tworząc obszar pozbawiony fluorescencji. test ujawnił, że komórki inwazyjne rozszerzają małe zlokalizowane wypukłości, które degradują macierz. Ten test inwazji invadopodia może być stosowany do oceny aktywności różnych typów komórek, jak również poszczególne komórki w heterogenicznych populacjach mogą być analizowane pod kątem potencjału inwazyjnego. Liczba i aktywność invadopodia są wrażliwe na niektóre czynniki fizyczne lub chemiczne, takie jak: typ komórki, sztywność macierzy, gęstość warstwy komórek.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
341635F3648SAB4200760
description
FITC-labeled human plasma fibronectin, Suitable for cell culture
description
solution, suitable for cell culture
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone FN-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
human
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)