Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
type
Type 70
Quality Segment
form
powder
mol wt
~70,000
color
white
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
General description
Application
- as a macromolecule in a comparative study to evaluate its effect in vitrification solutions
- as a supplement in the vitrification solution for the vitrification procedure of oocytes
- as a component of low serum medium for human lung fibroblast cell culture to promote a crowded environment
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type 70 | description Type 400 | description Type 400-DL, lyophilized powder | description solid, spray-dried, solubility:, soluble, mol wt 60-80 kDa, non-sterile (endotoxins < 0.12 EU/mL), pack of 500 g |
| solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form spray-dried, powder | form lyophilized powder | form solid, spray-dried |
| color white | color white to off-white | color white | color White |
| mol wt ~70,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt 60-80 kDa |
| type Type 70 | type Type 400 | type Type 400-DL | type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?