Przejdź do
F3023
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-914-2
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥2 units/mg protein
Concentration:
≥0.5 unit/mL
4970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥2 units/mg protein
packaging
vial of 0.02 unit
concentration
≥0.5 unit/mL
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F1924344822344824
description
buffered aqueous solution
description
buffered aqueous solution
description
Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures.
description
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥0.5 units/mg protein
specific activity
≥100 mU/mL, ≥0.4 units/mg protein
specific activity
≥400 mU/mg protein, ≥100 mU/mL
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
concentration
≥0.5 unit/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)