Przejdź do
F3137
Fast Orange GR Salt
Synonim(y):
2-Nitrobenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4N3O2 · 1/2ZnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.72
Colour Index Number:
37025
EC Number:
239-712-3
UNSPSC Code:
12171500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, ~90%
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)