Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
mol wt
20,000-200,000 Da
color
blue
storage temp.
−20°C
Other Notes
This product contains the following proteins:
- Trypsin Inhibitor, Soybean: 20,100 Da
- Carbonic Anhydrase, Bovine Erythrocyte: 29,000 Da
- Alcohol Dehydrogenase, Horse Liver: 39,800 Da
- Albumin, Bovine Serum: 66,000 Da
- β-Galactosidase, E. coli: 116,000 Da
- Myosin, Rabbit Muscle: 205,000 Da
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?