Przejdź do
F3641
Firefly Lantern Extract
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Packaging
Package size based on weight of dried lanterns extracted
Physical form
Glycine buffered, with added luciferin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6303FLE250SCT150
description
powder
description
pkg of 100 mg
description
for ATP determination
description
Glow-type luciferase assay for the quantification of firefly luciferase gene expression in mammalian cells with signal half-life of about 3 hours
form
powder
form
solid
form
solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-65 to -96°C
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable, toxicology assay: suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable, protein detection: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firefly Lantern Extract
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)