Przejdź do
F4004
β-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
≥98%
Synonim(y):
sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FCH2COCO2Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.05
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98%
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H3FO3.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HDSZBLZMLDQKRW-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06372286958
description
≥98%
description
≥95.0% (dry substance, T)
description
98%
assay
≥98%
assay
≥95.0% (dry substance, T)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)