Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Format P, ISO Daylight Speed (ASA/DIN) 3000/36°, print size 31/4 in. 41/4 in.
packaging
pack of 10 exposures
manufacturer/tradename
Polaroid Type 667
General description
Medium contrast; high speed; coaterless; professional equivalent of Type107C.
These instant films are Print Only (P) or Print-plus-Negative (P/N). The negatives require brief clearing in sodium sulfite solutions. Unless otherwise noted, prints need to be coated. Films have panchromatic spectral sensitivity. Professional equivalents have the same characteristics as their counterparts, but meet more stringent photographic specifications.
Legal Information
Polaroid is a registered trademark of Polaroid Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?