Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O12P2 · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.12 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
207-683-6
PubChem Substance ID:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?