Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CY-90, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
wide range
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Immunogen
Application
- bezpośrednim barwieniu immunofluorescencyjnym
- immunohistochemii
- podwójnej immunofluorescencji
- immunocytochemicznej i immunoelektronowej lokalizacji keratyn
- nadaje się do immunohistochemii w celu identyfikacji komórek nabłonka kanalików nerkowych w regeneracji komórek pozanerkowych podczas ostrej niewydolności nerek
- nadaje się do immunocytochemicznej i immunoelektronowej lokalizacji keratyn w ludzkiej strefie interakcji matczyno-płodowej
- może być stosowany w procedurach pojedynczego lub podwójnego znakowania
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone CY-90, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone CY-90, ascites fluid | description clone KS-B17.2, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM279, purified immunoglobulin |
| conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) |
| clone CY-90, monoclonal | clone CY-90, monoclonal | clone KS-B17.2, monoclonal | clone RM279, monoclonal, recombinant monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| species reactivity wide range | species reactivity wide range | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?