Przejdź do
F5130
5-Fluorouridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
5-Fluorouracil 1β-D-ribofuranoside, FUrd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
986,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11FN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-260-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
33662
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Fluorouridine, proapoptotic anitproliferative plant growth regulator
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
General description
5-Fluorouridine (FUrd) is a fluoropyrimidine nucleoside analog and a cell-permeable modified RNA precursor.
Application
5-Fluorouridine has been used for labeling active transcription sites in the porcine fetal fibroblasts and human cell lines for immunocytochemistry analysis. It has also been used to monitor apoptosis during drug sensitivity assay in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cells.
Biochem/physiol Actions
5-Fluorouridine (FUrd) is cytotoxic towards cancer cells. FUrd is often used in chemical and biochemical comparison studies with fluorouracil and thymine analogs.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Review of chemical compound
    This product is reasonably priced compared to other suppliers.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! Our Customer Service department is available to discuss getting the best quality products for your needs at the right price. Please feel free to contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Pricing and Availability ticket. We look forward to hearing from you soon!