Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1840,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
fluorescein conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6402.31, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TNF(7124)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 6402.31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Chemicon®, from rabbit | description clone 195, Chemicon®, from mouse | description clone 2C8, Chemicon®, from mouse |
| Gene Information human ... TNF(7124) | Gene Information human ... TNF(7124) | Gene Information human ... TNF(7124) | Gene Information human ... TNF(7124) |
| species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate fluorescein conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone 6402.31, monoclonal | clone polyclonal | clone 195, monoclonal | clone 2C8, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?