Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.34
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
XBJBPGROQZJDOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?