Przejdź do
F7050
Fatty Acid Supplement
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for use at 0.25 to 0.5 ml per liter with CHO cells but is considered to have broader application.
Other Notes
Animal-component free. Proprietary aqueous mixture of fatty acids that have been found to be optimal for cell growth and protein expression.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM18920N6530MAK225
description
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
description
solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
form
liquid
form
-
form
solution
form
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Does Product F7050, Fatty Acid Supplement, contain cholesterol?
    1 answer
    1. Product No. F7050 does not contain cholesterol.  If a cholesterol supplement is required, we recommend using Product No. S5542, Synthechol.
      Helpful?
  3. Are the fatty acids in Product F7050, Fatty Acid Supplement, esterified?
    1 answer
    1. The fatty acids in Product No. F7050 are not esterified.
      Helpful?
  4. What fatty acids are present in Product F7050, Fatty Acid Supplement?
    1 answer
    1. The formulation of Product No. F7050 is considered proprietary. The fatty acids and the amount supplied have been found to be optimal for cell growth and protein production.