Przejdź do
F7297
H-Trisaccharide
synthetic
Synonim(y):
α-Fuc-(1→2)-β-Gal-(1→4)-GlcNAc, 2′-Fucosyl-N-acetyllactosamine, Blood group H trisaccharide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H35NO15
Masa cząsteczkowa:
529.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@@H]3CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)13(28)15(30)19(32-5)36-17-14(29)11(26)7(3-22)34-20(17)35-16-8(4-23)33-18(31)9(12(16)27)21-6(2)24/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1
InChI key
PHTAQVMXYWFMHF-GJGMMKECSA-N
Application
Blood group H trisaccharide may be used to isolate, identify and characterize blood group trisaccharide specific lectins and ligands such as Cymbosema roseum lectin II (CRL II) and Ralstonia solanacearum lectin (RSL).
Other Notes
Human blood group H type trisaccharide.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)